Merck
KEY448894265
Key Organics / BIONET
5-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]sulfanyl}-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.21
MDL番号:
Iupac Name
5-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3S2/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-15-9-14-13-8(12)16-9/h1-3H,4H2,(H2,12,13)
InChI Key
CWHKSVGUSBSCQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1995
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)