Merck
KEY448894156
Key Organics / BIONET
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
mp
154 - 156
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(13)12-11-6-5-9-3-2-4-10(9)7-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WOYOJAPRKMBKEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2C-035
Melting Point
154 - 156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2C-035
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)