Merck
KEY432441929
Key Organics / BIONET
3-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.36
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO5S2/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)13-20(16,17)10-6-7-19-11(10)12(14)15/h2-7,13H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
WMSAYCFROFLCEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3569