Merck
KEY428742064
Key Organics / BIONET
2-{2-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)carbamoyl]phenyl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.28
MDL番号:
Iupac Name
{2-[(1,3-benzodioxol-5-ylamino)carbonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H13NO5/c18-15(19)7-10-3-1-2-4-12(10)16(20)17-11-5-6-13-14(8-11)22-9-21-13/h1-6,8H,7,9H2,(H,17,20)(H,18,19)
InChI Key
VCQBSKKJQUAQFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-7962
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-7962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)