Merck
KEY428742038
Key Organics / BIONET
2-{2-[(2,4-difluorophenyl)carbamoyl]phenyl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.25
MDL番号:
Iupac Name
{2-[(2,4-difluoroanilino)carbonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H11F2NO3/c16-10-5-6-13(12(17)8-10)18-15(21)11-4-2-1-3-9(11)7-14(19)20/h1-6,8H,7H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI Key
LJLOFJJFWQBSKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6815
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)