Merck
KEY428742035
Key Organics / BIONET
2-[(2E)-3-carboxyprop-2-enamido]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.2
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(2E)-3-carboxy-2-propenoyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-4-2-1-3-7(8)11(16)17/h1-6H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/b6-5+
InChI Key
QRJVIZCSCVUXBG-AATRIKPKSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-6756
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6756
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)