Merck
KEY428412423
Key Organics / BIONET
4-[(2-butyl-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.33
MDL番号:
Iupac Name
4-[(2-butyl-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H18N2O3/c1-2-3-4-15-17-9-14(11-19)18(15)10-12-5-7-13(8-6-12)16(20)21/h5-9,11H,2-4,10H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
QLMGJDCOKQGJKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3568
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3568