Merck
KEY428412327
Key Organics / BIONET
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)5-7(8)9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
OSJPAIKJBQLCSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)