Merck
KEY428412311
Key Organics / BIONET
(5-formylthiophen-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.97
MDL番号:
Iupac Name
5-formyl-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO3S/c7-2-5-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,8-9H
InChI Key
ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3011
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)