Merck
KEY428412262
Key Organics / BIONET
2-methoxyethyl N-{[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamoyl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.21
MDL番号:
Iupac Name
N-(hydroxy(2-methoxyethoxy)methylene)-N'-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamimidic acid
Inchi Code
1S/C17H25BN2O6/c1-16(2)17(3,4)26-18(25-16)12-8-6-7-9-13(12)19-14(21)20-15(22)24-11-10-23-5/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H2,19,20,21,22)
InChI Key
PHYFKAMXSZJOIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3034
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)