Merck
KEY428075922
Key Organics / BIONET
3-bromo-8-iodoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.95
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H
InChI Key
YXYLPUCFGUXVEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4404
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)