Merck
KEY428075803
Key Organics / BIONET
4-ethoxy-6-fluoroquinoline-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.21
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-6-fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10FNO3/c1-2-17-11-6-10(12(15)16)14-9-4-3-7(13)5-8(9)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
LYKMRHYNUIXZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3252
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)