Merck
KEY424826694
Key Organics / BIONET
1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(1)7-10-5-3-9-4-6-10;;/h8-9H,1-7H2;2*1H
InChI Key
XOERBUIHFQNXBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4080
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)