Merck
KEY424062516
Key Organics / BIONET
1-(4-chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chloro-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
InChI Key
NEWKAXPVJZLECS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4040
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4040
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)