Merck
KEY415137666
Key Organics / BIONET
4-methylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2,7H,3-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
OYOQOLNBTPTFEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4738
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)