Merck
KEY415137641
Key Organics / BIONET
7-bromo-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.03
MDL番号:
mp
125
Iupac Name
7-bromo-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-5(3-10)2-7-8(6)12-4-11-7/h1-3H,4H2
InChI Key
LFWAGNRBILVLBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DG-0721
Melting Point
125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DG-0721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)