Merck
KEY415137586
Key Organics / BIONET
2-(4-bromophenoxy)ethyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)ethyl acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-8(12)13-6-7-14-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
LTGJMCUOWGBVCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2789
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2789
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)