Merck
KEY414334602
Key Organics / BIONET
1-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C11H13NO5/c1-7(13)4-8-5-10(16-2)11(17-3)6-9(8)12(14)15/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
BJUAXCDPZFOSMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4726
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4726