Merck
KEY411785489
Key Organics / BIONET
methyl 2-ethyl-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
mp
110 - 112
Iupac Name
methyl 2-ethyl-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-4-11-13-9-7-8(12(15)16-3)5-6-10(9)14(11)2/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
IYIMYCXFVZXSPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LH-0723
Melting Point
110 - 112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LH-0723