Merck
KEY411785488
Key Organics / BIONET
4-[(2-methylphenyl)methoxy]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
mp
79 - 81
Iupac Name
4-[(2-methylbenzyl)oxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H13NO/c1-12-4-2-3-5-14(12)11-17-15-8-6-13(10-16)7-9-15/h2-9H,11H2,1H3
InChI Key
OJVQYBIHEFZZEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LH-0271
Melting Point
79 - 81
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LH-0271