Merck
KEY407051045
Key Organics / BIONET
4-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]dimethylsilyl}benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.4
MDL番号:
Iupac Name
4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl](dimethyl)silyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H17NOSi/c1-19(2,15-9-7-13(11-17)8-10-15)16-6-4-3-5-14(16)12-18/h3-10,18H,12H2,1-2H3
InChI Key
XWMSORGQYGQYPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2215
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2215
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)