Merck
KEY407051039
Key Organics / BIONET
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis(thiophen-2-yl)disilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.58
MDL番号:
Iupac Name
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di(2-thienyl)disilane
Inchi Code
1S/C12H18S2Si2/c1-15(2,11-7-5-9-13-11)16(3,4)12-8-6-10-14-12/h5-10H,1-4H3
InChI Key
FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2202
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2202
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)