Merck
KEY394427582
Key Organics / BIONET
5-methyl-2-nitropyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-2-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-5(9)6(7-3-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
InChI Key
FESHDHSFWWFFFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)