Merck
KEY394427569
Key Organics / BIONET
N-[(2-aminophenyl)methyl]-1-benzylpiperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.43
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-aminobenzyl)-1-benzyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C19H25N3/c20-19-9-5-4-8-17(19)14-21-18-10-12-22(13-11-18)15-16-6-2-1-3-7-16/h1-9,18,21H,10-15,20H2
InChI Key
LKCLUVMTZWCXTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FH-0715
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FH-0715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)