Merck
KEY388711407
Key Organics / BIONET
2-hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
Iupac Name
3-allyl-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-2-4-7-5-3-6-8(9(7)11)10(12)13/h2-3,5-6,11H,1,4H2,(H,12,13)
InChI Key
YJLDIJDRZWBPEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4594
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4594