Merck
KEY375227039
Key Organics / BIONET
methyl 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
mp
97 - 99
Iupac Name
methyl 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClO3/c1-13-10(12)9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI Key
BBKNMQLOVMQZRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LG-0740
Melting Point
97 - 99
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0740
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)