Merck
KEY371462929
Key Organics / BIONET
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-9(12)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YEKJABDQUZLZOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3472
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3472