Merck
KEY370561087
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-phenylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.1
MDL番号:
bp
309.3C at 760 mmHg
mp
73-75
Iupac Name
5-bromo-2-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
PRNGIODVYLTUKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2050
Boiling point
309.3C at 760 mmHg
Melting Point
73-75
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)