Merck
KEY369260627
Key Organics / BIONET
methyl 4-methylpiperazine-1-carbodithioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.33
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-methyl-1-piperazinecarbodithioate
Inchi Code
1S/C7H14N2S2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
IMVFRUURAMHQKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BG-0081
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BG-0081