Merck
KEY366276598
Key Organics / BIONET
1-benzyl-5,5-dimethylimidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
mp
142 - 146
Iupac Name
1-benzyl-5,5-dimethyl-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-12(2)9-13-11(15)14(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,15)
InChI Key
XSKHLLQHJQAERZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DG-0042
Melting Point
142 - 146
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DG-0042