Merck
KEY343107508
Key Organics / BIONET
4-(3-formylthiophen-2-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.26
MDL番号:
mp
102 - 104
Iupac Name
4-(3-formyl-2-thienyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H7NOS/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-11(8-14)5-6-15-12/h1-6,8H
InChI Key
ZCPXAGVEVGSWJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0734
Melting Point
102 - 104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)