Merck
KEY336953418
Key Organics / BIONET
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]methyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
mp
140 - 142
Iupac Name
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-morpholinyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-10-7-15(8-11(2)18-10)9-12-3-5-13(6-4-12)14(16)17/h3-6,10-11H,7-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t10-,11+
InChI Key
PDXOUFOUVXIPDL-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0173
Melting Point
140 - 142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0173
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)