Merck
KEY309658693
Key Organics / BIONET
5,7-dichloro-3-ethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.07
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dichloro-3-ethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2N3/c1-2-5-4-11-13-7(10)3-6(9)12-8(5)13/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
QFSOXHZZXZVMHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4332
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4332