Merck
KEY298198516
Key Organics / BIONET
methyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-cyanoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.62
MDL番号:
mp
206 - 208
Iupac Name
methyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](cyano)acetate
Inchi Code
1S/C10H6ClF3N2O2/c1-18-9(17)6(3-15)8-7(11)2-5(4-16-8)10(12,13)14/h2,4,6H,1H3
InChI Key
CKQGKSYLJHXZRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FE-0716
Melting Point
206 - 208
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)