Merck
KEY298198429
Key Organics / BIONET
1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.65
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-5-3-4-6(7(8)9)10(5)2;/h3-4H,1-2H3,(H3,8,9);1H
InChI Key
IHKSICQKAWQZNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4078
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4078