Merck
KEY298198412
Key Organics / BIONET
ethyl N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)12-8-7-9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6,13H,2,7-8H2,1H3,(H,12,14)
InChI Key
PTGMINZYLYOVNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4038
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)