Merck
KEY267020004
Key Organics / BIONET
FMOC-1,2,3,4-tetrahydronorharman-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
438.48
MDL番号:
Iupac Name
(3S)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C27H22N2O4/c30-26(31)25-13-21-20-11-5-6-12-23(20)28-24(21)14-29(25)27(32)33-15-22-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)22/h1-12,22,25,28H,13-15H2,(H,30,31)
InChI Key
IHHULIKSMJSELI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3921
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)