Merck
KEY267019955
Key Organics / BIONET
3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1'-cyclopentane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.3
MDL番号:
mp
50 - 52
Iupac Name
3H-spiro[benzo[d]thiazole-2,1'-cyclopentane]
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-2-6-10-9(5-1)12-11(13-10)7-3-4-8-11/h1-2,5-6,12H,3-4,7-8H2
InChI Key
VOYZBGVSNIQACE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0710
Melting Point
50 - 52
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0710
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)