Merck
KEY267019949
Key Organics / BIONET
N-chloroacetyl-3-aminophenylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.67
MDL番号:
Iupac Name
3-{3-[(chloroacetyl)amino]phenyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c12-7-10(14)13-9-3-1-2-8(6-9)4-5-11(15)16/h1-3,6H,4-5,7H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
RPOMZMMDPSBKLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3947
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)