Merck
KEY267019948
Key Organics / BIONET
N-Chloroacetyl-3-aminophenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.65
MDL番号:
Iupac Name
{3-[(chloroacetyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-6-9(13)12-8-3-1-2-7(4-8)5-10(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
JEGAALXSTQWCQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3946
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)