Merck
KEY267019886
Key Organics / BIONET
2-[6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.2
MDL番号:
mp
222
Iupac Name
2-[6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9F3N4O/c11-10(12,13)6-1-2-8-15-7(3-9(18)16-14)5-17(8)4-6/h1-2,4-5H,3,14H2,(H,16,18)
InChI Key
BXPIUMAVBGACLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0213
Melting Point
222
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0213