Merck
KEY267019575
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
mp
107 - 109
Iupac Name
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-5-3-6(9(12)14-2)8(11)7(10)4-5/h3-4,11H,10H2,1-2H3
InChI Key
NTVKQJJOZHOPBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0047
Melting Point
107 - 109
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)