Merck
KEY250700022
Key Organics / BIONET
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.21
MDL番号:
mp
234 - 236
Iupac Name
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO5/c1-15-8-4-6(11(14)16-2)3-7-10(8)17-5-9(13)12-7/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
FNBPKBFMTQVPII-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0068
Melting Point
234 - 236
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)