Merck
KEY250700012
Key Organics / BIONET
3-aminobenzene-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
mp
156 - 158
Iupac Name
3-amino-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2
InChI Key
MGBKJKDRMRAZKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0019
Melting Point
156 - 158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)