Merck
KEY250699981
Key Organics / BIONET
3-chloro-5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.57
MDL番号:
mp
144C (Dec)
Iupac Name
3-chloro-5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClN2O2/c8-5-1-4(2-9)3-10-6(5)7(11)12/h1,3H,(H,11,12)
InChI Key
NHQRPMDOQOKWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0720
Melting Point
144C (Dec)
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)