Merck
KEY240887160
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
100 - 101
Iupac Name
methyl 4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
InChI Key
LHGVCFRRQZZMCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LD-0232
Melting Point
100 - 101
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LD-0232
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)