Merck
KEY238899327
Key Organics / BIONET
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-4-3-6-12-7-5-11-9(8)12/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
AVZZFXQRDFELRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GD-0707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)