Merck
KEY238899206
Key Organics / BIONET
2-(benzyloxy)-5-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.25
MDL番号:
mp
167 - 169
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11NO5/c16-14(17)12-8-11(15(18)19)6-7-13(12)20-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
TWTZZVAECIFSEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HD-0007
Melting Point
167 - 169
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HD-0007