Merck
KEY235883526
Key Organics / BIONET
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.02
MDL番号:
mp
283 - 285
Iupac Name
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IN2O4/c1-13-5(11)3-2(7)4(10)9-6(12)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,12)
InChI Key
GPLIKJXNEXUIGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0731
Melting Point
283 - 285