Merck
KEY195583174
Key Organics / BIONET
(3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)10-3-4-12-9/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2
InChI Key
CEGQHVBQSZACAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DD-0721
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DD-0721